ENAH315516B7
Enamine
5-bromo-2-(oxan-4-yl)pyrimidine
About This Item
Iupac Name
5-bromo-2-tetrahydro-2H-pyran-4-ylpyrimidine
Inchi Code
1S/C9H11BrN2O/c10-8-5-11-9(12-6-8)7-1-3-13-4-2-7/h5-7H,1-4H2
Clave InChI
AWFXDMOFRNSISC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-316541
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-316541
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)