Merck
ENAH315515B7
Enamine
tert-butyl (4aS,7aS)-1-(carboxy)-octahydro-1H-pyrrolo[3,4-b]pyridine-6-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
288.77
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl (4aS,7aS)-1-(chlorocarbonyl)octahydro-6H-pyrrolo[3,4-b]pyridine-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H21ClN2O3/c1-13(2,3)19-12(18)15-7-9-5-4-6-16(11(14)17)10(9)8-15/h9-10H,4-8H2,1-3H3/t9-,10+/m0/s1
Clave InChI
RGERBFLXJNGTIQ-VHSXEESVSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2008919
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2008919
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)