Merck
ENAH308E470E
Enamine
1,2,3,4-tetrahydroquinoline-7-sulfonyl fluoride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
215.25
Número MDL:
Iupac Name
1,2,3,4-tetrahydroquinoline-7-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C9H10FNO2S/c10-14(12,13)8-4-3-7-2-1-5-11-9(7)6-8/h3-4,6,11H,1-2,5H2
Clave InChI
SUHOCGKKTPPPCD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5421769
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5421769
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)