ENAH30509CE4
Enamine
tert-butyl N-(1-ethynylcyclohexyl)carbamate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl (1-ethynylcyclohexyl)carbamate
Inchi Code
1S/C13H21NO2/c1-5-13(9-7-6-8-10-13)14-11(15)16-12(2,3)4/h1H,6-10H2,2-4H3,(H,14,15)
Clave InChI
JQTUMANHLGZZEL-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
Product Link
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)