Merck
ENAH305020CB
Enamine
3-[(dimethylamino)methyl]benzene-1-thiol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
167.27
Número MDL:
Iupac Name
3-[(dimethylamino)methyl]benzenethiol
Inchi Code
1S/C9H13NS/c1-10(2)7-8-4-3-5-9(11)6-8/h3-6,11H,7H2,1-2H3
Clave InChI
OSIHHJOEIBCSIA-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1847038
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)