Merck
ENAH304F5E42
Enamine
4-bromoquinazolin-2-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
224.06
Número MDL:
Iupac Name
4-bromo-2-quinazolinamine
Inchi Code
1S/C8H6BrN3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)11-8(10)12-7/h1-4H,(H2,10,11,12)
Clave InChI
DJHAQYDHLGQCNE-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1664161
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)