Merck
ENAH304F30EA
Enamine
2-(3,4,5-trifluorophenyl)ethan-1-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
176.14
Número MDL:
Iupac Name
2-(3,4,5-trifluorophenyl)ethanol
Inchi Code
1S/C8H7F3O/c9-6-3-5(1-2-12)4-7(10)8(6)11/h3-4,12H,1-2H2
Clave InChI
VGWRUVISALLMOW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1634824
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)