Merck
ENAH304F1FD2
Enamine
3-amino-4-(1,3-dioxaindan-5-yl)butan-1-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
209.24
Iupac Name
3-amino-4-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)butan-1-ol
Inchi Code
1S/C11H15NO3/c12-9(3-4-13)5-8-1-2-10-11(6-8)15-7-14-10/h1-2,6,9,13H,3-5,7,12H2
Clave InChI
WQURPJFUCZJRKD-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1628349
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)