Merck
ENAH304B3A0C
Enamine
1-(2,3-dihydroxyphenyl)prop-2-en-1-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
164.16
Iupac Name
1-(2,3-dihydroxyphenyl)prop-2-en-1-one
Inchi Code
1S/C9H8O3/c1-2-7(10)6-4-3-5-8(11)9(6)12/h2-5,11-12H,1H2
Clave InChI
QKSYRQKJIRPHLN-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1765256
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)