Merck
ENAH304A3683
Enamine
3-(methoxymethyl)azetidine-3-carbonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
126.16
MDL number:
Iupac Name
3-(methoxymethyl)azetidine-3-carbonitrile
Inchi Code
1S/C6H10N2O/c1-9-5-6(2-7)3-8-4-6/h8H,3-5H2,1H3
InChI key
ABCJMTIVLFXYSE-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-785332
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)