Merck
ENAH3049323A
Enamine
3-[(2-ethylhexyl)oxy]propane-1-sulfonyl chloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
270.82
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Iupac Name
3-[(2-ethylhexyl)oxy]-1-propanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C11H23ClO3S/c1-3-5-7-11(4-2)10-15-8-6-9-16(12,13)14/h11H,3-10H2,1-2H3
InChI key
GHSVZFNWMYJNKO-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1144421
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)