Merck
ENAH304876EE
Enamine
1-[1-(aminomethyl)cyclopropyl]-3-methylcyclopentan-1-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
169.27
Número MDL:
Iupac Name
1-(1-(aminomethyl)cyclopropyl)-3-methylcyclopentan-1-ol
Inchi Code
1S/C10H19NO/c1-8-2-3-10(12,6-8)9(7-11)4-5-9/h8,12H,2-7,11H2,1H3
Clave InChI
AEZJNAOXZUXHBP-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-682645
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)