Merck
ENAH3047EE5E
Enamine
2-amino-4-ethoxybutanoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
147.17
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-amino-4-ethoxybutanoic acid
Inchi Code
1S/C6H13NO3/c1-2-10-4-3-5(7)6(8)9/h5H,2-4,7H2,1H3,(H,8,9)
Inchi Key
YCSFMOVBARTLBW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345450
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)