Merck
ENAH30479EBF
Enamine
1-[3-(1H-indol-3-yl)propanoyl]piperidine-4-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
300.36
Número MDL:
Iupac Name
1-[3-(1H-indol-3-yl)propanoyl]-4-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C17H20N2O3/c20-16(19-9-7-12(8-10-19)17(21)22)6-5-13-11-18-15-4-2-1-3-14(13)15/h1-4,11-12,18H,5-10H2,(H,21,22)
Clave InChI
PNPZNMOWWOKEGI-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-303081
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)