Merck
ENAH30472FBF
Enamine
2-(2-chlorophenyl)-2-(dimethylamino)acetonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
194.66
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Iupac Name
(2-chlorophenyl)(dimethylamino)acetonitrile
Inchi Code
1S/C10H11ClN2/c1-13(2)10(7-12)8-5-3-4-6-9(8)11/h3-6,10H,1-2H3
InChI key
DAOSLFYYPSHQRU-UHFFFAOYSA-N
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 4
Este artículo
PZ0236PZ0238SML1806
CZC24832 ≥98% (HPLC)
SML1214
CZC24832
CP-863187 ≥98% (HPLC)
PZ0236
CP-863187
CP-944629 ≥98% (HPLC)
PZ0238
CP-944629
YU142670 ≥98% (HPLC)
SML1806
YU142670
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to light brown
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-235997
  • Elija entre una de las versiones más recientes:
    Certificados de análisis (COA)