ENAH3047217B
Enamine
4-[2-(pyridin-2-yl)ethoxy]aniline
About This Item
Iupac Name
4-[2-(2-pyridinyl)ethoxy]aniline
Inchi Code
1S/C13H14N2O/c14-11-4-6-13(7-5-11)16-10-8-12-3-1-2-9-15-12/h1-7,9H,8,10,14H2
InChI key
JJNGKTZBDIIYMV-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
Product Link
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)