Merck
ENAH3046F782
Enamine
N-(2-aminoethyl)propanamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
116.16
Número MDL:
Iupac Name
N-(2-aminoethyl)propanamide
Inchi Code
1S/C5H12N2O/c1-2-5(8)7-4-3-6/h2-4,6H2,1H3,(H,7,8)
Clave InChI
SUYTZMWLZYCZEF-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215056
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)