Merck
ENAH30468D9C
Enamine
2,2-dimethylhexa-4,5-dien-3-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
124.18
Número MDL:
Iupac Name
2,2-dimethyl-4,5-hexadien-3-one
Inchi Code
1S/C8H12O/c1-5-6-7(9)8(2,3)4/h6H,1H2,2-4H3
Clave InChI
IHMGJUBIYCXOTC-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84607
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)