Merck
ENAH304686DE
Enamine
methyl 3-amino-3-(5-chlorothiophen-2-yl)propanoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
219.69
Número MDL:
Iupac Name
methyl 3-amino-3-(5-chloro-2-thienyl)propanoate
Inchi Code
1S/C8H10ClNO2S/c1-12-8(11)4-5(10)6-2-3-7(9)13-6/h2-3,5H,4,10H2,1H3
Clave InChI
YKYWSBSBRGBNAJ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82156
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)