Merck
ENAH30463F68
Enamine
N-[1-(pyridin-2-yl)ethyl]cyclopropanamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
162.23
Número MDL:
Iupac Name
N-[1-(2-pyridinyl)ethyl]cyclopropanamine
Inchi Code
1S/C10H14N2/c1-8(12-9-5-6-9)10-4-2-3-7-11-10/h2-4,7-9,12H,5-6H2,1H3
Clave InChI
BPKDBQRPWTWGOA-UHFFFAOYSA-N
Purity
93
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43957
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)