ENAH30463ABE
Enamine
5-chloro-2-(diethylamino)pyrimidine-4-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
5-chloro-2-(diethylamino)-4-pyrimidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H12ClN3O2/c1-3-13(4-2)9-11-5-6(10)7(12-9)8(14)15/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,14,15)
Clave InChI
NVKLOSGIRBPOMJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)