Merck
ENAH30462E59
Enamine
(1-methoxypropan-2-yl)[(2-methylphenyl)methyl]amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
193.29
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-methoxy-N-(2-methylbenzyl)-2-propanamine
Inchi Code
1S/C12H19NO/c1-10-6-4-5-7-12(10)8-13-11(2)9-14-3/h4-7,11,13H,8-9H2,1-3H3
Clave InChI
IBQJRTAAPFIEHG-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-32725
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)