ENAH3045A93E
Enamine
2,6-dimethylpyridine-4-sulfonyl chloride
About This Item
Iupac Name
2,6-dimethyl-4-pyridinesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H8ClNO2S/c1-5-3-7(12(8,10)11)4-6(2)9-5/h3-4H,1-2H3
Clave InChI
UHFNEOYZKVGGDV-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-148250
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)