ENAH30457767
Enamine
2-[(4-methylphenyl)sulfanyl]cyclohex-1-ene-1-carbaldehyde
About This Item
Iupac Name
2-[(4-methylphenyl)sulfanyl]-1-cyclohexene-1-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C14H16OS/c1-11-6-8-13(9-7-11)16-14-5-3-2-4-12(14)10-15/h6-10H,2-5H2,1H3
Clave InChI
URQYWSYKPFLFBE-UHFFFAOYSA-N
Purity
85
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12495
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)