Merck
ENAH30453F46
Enamine
(azetidin-3-yl)methanamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
86.14
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-azetidinylmethanamine
Inchi Code
1S/C4H10N2/c5-1-4-2-6-3-4/h4,6H,1-3,5H2
InChI key
VMAXJDJIFGIBGH-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101319
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)