Merck
ENAH3045398D
Enamine
2-chloro-1-(2,5-dichlorophenyl)ethan-1-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
223.49
Número MDL:
Iupac Name
2-chloro-1-(2,5-dichlorophenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H5Cl3O/c9-4-8(12)6-3-5(10)1-2-7(6)11/h1-3H,4H2
Clave InChI
CXEVBWANBXAQSY-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08649
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)