Merck
ENAH303683B6
Enamine
1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-8-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
162.23
Número MDL:
Iupac Name
1-methyl-1,2,3,4-tetrahydro-8-quinolinamine
Inchi Code
1S/C10H14N2/c1-12-7-3-5-8-4-2-6-9(11)10(8)12/h2,4,6H,3,5,7,11H2,1H3
Clave InChI
VJEBUWIOOXEPJG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1259748
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1259748
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)