Merck
ENAH3036838C
Enamine
1-methanesulfinyl-3,3-dimethylbutan-2-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
163.28
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3,3-dimethyl-1-(methylsulfinyl)-2-butanamine
Inchi Code
1S/C7H17NOS/c1-7(2,3)6(8)5-10(4)9/h6H,5,8H2,1-4H3
Clave InChI
KLNZHYNJMRFGCV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1250902
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1250902
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)