Merck
ENAH3036836F
Enamine
3-(dimethylamino)cyclopentan-1-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
129.2
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-(dimethylamino)cyclopentan-1-ol
Inchi Code
1S/C7H15NO/c1-8(2)6-3-4-7(9)5-6/h6-7,9H,3-5H2,1-2H3
Clave InChI
SVXFBXWDCXIWHZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1244464
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1244464
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)