ENAH3036817B
Enamine
2-amino-6-bromobenzene-1-sulfonamide
About This Item
mp
152-154
Iupac Name
2-amino-6-bromobenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C6H7BrN2O2S/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)12(9,10)11/h1-3H,8H2,(H2,9,10,11)
Clave InChI
DEPALZAXAXCTLH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6729074
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)