Merck
ENAH30361874
Enamine
methyl 4-aminopyrazolo[1,5-a]pyrazine-3-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
192.18
Número MDL:
Iupac Name
methyl 4-aminopyrazolo[1,5-a]pyrazine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H8N4O2/c1-14-8(13)5-4-11-12-3-2-10-7(9)6(5)12/h2-4H,1H3,(H2,9,10)
Clave InChI
OHAYHJLTPHWTGJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6512796
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6512796
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)