Merck
ENAH3035EDB1
Enamine
lithium(1+) ion 1,3-oxazole-2-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
119.01
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
lithium oxazole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C4H3NO3.Li/c6-4(7)3-5-1-2-8-3;/h1-2H,(H,6,7);/q;+1/p-1
Clave InChI
SJWUBFWOUDJTQB-UHFFFAOYSA-M
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
[Li+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6505097
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6505097
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)