Merck
ENAH3035ED67
Enamine
methyl 2-aminospiro[3.5]nonane-7-carboxylate hydrochloride
About This Item
Peso molecular:
233.74
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl 2-aminospiro[3.5]nonane-7-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H19NO2.ClH/c1-14-10(13)8-2-4-11(5-3-8)6-9(12)7-11;/h8-9H,2-7,12H2,1H3;1H
Clave InChI
OLBYCGFJMINELR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6505077
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6505077
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)