Merck
ENAH3035EC39
Enamine
tert-butyl 2-(4,4-difluorocyclohexyl)acetate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
234.29
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 2-(4,4-difluorocyclohexyl)acetate
Inchi Code
1S/C12H20F2O2/c1-11(2,3)16-10(15)8-9-4-6-12(13,14)7-5-9/h9H,4-8H2,1-3H3
Clave InChI
ZMCWTXLFWWYKRG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6503971
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6503971
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)