Merck
ENAH3035E615
Enamine
2-amino-6-chloropyridine-3-sulfonamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
207.64
MDL number:
Iupac Name
2-amino-6-chloropyridine-3-sulfonamide
Inchi Code
1S/C5H6ClN3O2S/c6-4-2-1-3(5(7)9-4)12(8,10)11/h1-2H,(H2,7,9)(H2,8,10,11)
InChI key
MFAWLHYZJIEBHC-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6496840
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6496840
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)