Merck
ENAH3035E5FF
Enamine
(3-benzyl-1,2-oxazol-5-yl)methanol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
189.21
Número MDL:
Iupac Name
(3-benzylisoxazol-5-yl)methanol
Inchi Code
1S/C11H11NO2/c13-8-11-7-10(12-14-11)6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,7,13H,6,8H2
Clave InChI
SKCJRQAZVNRZHY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6496777
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6496777
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)