ENAH3035E5F7
Enamine
3,4-dihydro-2H-1lambda6,2,4-benzothiadiazine-1,1-dione
About This Item
mp
171-174
Iupac Name
3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide
Inchi Code
1S/C7H8N2O2S/c10-12(11)7-4-2-1-3-6(7)8-5-9-12/h1-4,8-9H,5H2
Clave InChI
OKXYPUDKVYVJDI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6495605
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)