Merck
ENAH3035E3B8
Enamine
4-(difluoromethyl)cycloheptan-1-amine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
199.67
MDL number:
Iupac Name
4-(difluoromethyl)cycloheptan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15F2N.ClH/c9-8(10)6-2-1-3-7(11)5-4-6;/h6-8H,1-5,11H2;1H
InChI key
AEAHEIGKFLRENG-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6494485
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6494485
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)