ENAH3035E217
Enamine
{4-methyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octan-1-yl}methanamine
About This Item
Iupac Name
(4-methyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octan-1-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C9H17NO/c1-8-2-4-9(6-10,5-3-8)11-7-8/h2-7,10H2,1H3
Clave InChI
SEPWKGDNATVKPF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6493262
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6493262
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)