Merck
ENAH3035DD64
Enamine
5-(difluoromethyl)pyridine-3-sulfonyl chloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
227.62
Número MDL:
Iupac Name
5-(difluoromethyl)pyridine-3-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H4ClF2NO2S/c7-13(11,12)5-1-4(6(8)9)2-10-3-5/h1-3,6H
Clave InChI
PYBAXOKYCKNZNL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6481866
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6481866
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)