Merck
ENAH3035DCDA
Enamine
N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-1-methyl-3-oxocyclobutane-1-carboxamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
296.25
Número MDL:
Iupac Name
N-(4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl)-1-methyl-3-oxocyclobutane-1-carboxamide
Inchi Code
1S/C14H11F3N2O2/c1-13(5-10(20)6-13)12(21)19-9-3-2-8(7-18)11(4-9)14(15,16)17/h2-4H,5-6H2,1H3,(H,19,21)
Clave InChI
GAOXRDQJRHKCDS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6477742
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6477742
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)