Merck
ENAH3035DA56
Enamine
7-oxaspiro[3.5]nonan-2-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
142.2
Número MDL:
Iupac Name
7-oxaspiro[3.5]nonan-2-ol
Inchi Code
1S/C8H14O2/c9-7-5-8(6-7)1-3-10-4-2-8/h7,9H,1-6H2
Clave InChI
DNCCVVDZDRFTDD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5131537
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5131537
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)