Merck
ENAH3035D4AE
Enamine
1,4,9-trioxa-12-azadispiro[4.2.5^{8}.2^{5}]pentadecane
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
213.28
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1,4,9-trioxa-12-azadispiro[4.2.5(8).2(5)]pentadecane
Inchi Code
1S/C11H19NO3/c1-3-11(14-7-8-15-11)4-2-10(1)9-12-5-6-13-10/h12H,1-9H2
InChI key
OVYZOMNGUHFTCV-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2010355
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2010355
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)