Merck
ENAH3035D28D
Enamine
4-bromo-2,5-dimethylpyrimidine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
187.04
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-bromo-2,5-dimethylpyrimidine
Inchi Code
1S/C6H7BrN2/c1-4-3-8-5(2)9-6(4)7/h3H,1-2H3
Clave InChI
UUAFIRXPEOPWKI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-747227
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-747227
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)