Merck
ENAH3035D184
Enamine
ethyl 2-(aminomethyl)butanoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
145.2
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
ethyl 2-(aminomethyl)butanoate
Inchi Code
1S/C7H15NO2/c1-3-6(5-8)7(9)10-4-2/h6H,3-5,8H2,1-2H3
Clave InChI
XDXLAPISJVHRKE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-637215
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-637215
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)