Merck
ENAH2C55889A
Enamine
propan-2-yl 3-hydroxypiperidine-1-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
187.24
Número MDL:
Iupac Name
isopropyl 3-hydroxy-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C9H17NO3/c1-7(2)13-9(12)10-5-3-4-8(11)6-10/h7-8,11H,3-6H2,1-2H3
Clave InChI
GCHHDBCXGJEKER-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6488631
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6488631
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)