ENAH2C558816
Enamine
tert-butyl 5-bromopentanoate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 5-bromopentanoate
Inchi Code
1S/C9H17BrO2/c1-9(2,3)12-8(11)6-4-5-7-10/h4-7H2,1-3H3
Clave InChI
UYDIIUHJHUZDME-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6486861
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)