ENAH2C55880D
Enamine
2-benzyl-4-methylpentanoic acid
About This Item
Iupac Name
2-benzyl-4-methylpentanoic acid
Inchi Code
1S/C13H18O2/c1-10(2)8-12(13(14)15)9-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10,12H,8-9H2,1-2H3,(H,14,15)
Clave InChI
OSPILOQOWQWUCH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6487918
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)