Merck
ENAH2C5586FC
Enamine
2-aminobicyclo[4.1.0]heptane-2-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
191.66
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-aminobicyclo[4.1.0]heptane-2-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13NO2.ClH/c9-8(7(10)11)3-1-2-5-4-6(5)8;/h5-6H,1-4,9H2,(H,10,11);1H
Clave InChI
DGNYUJPTJLZQPC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6487200
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6487200
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)