Merck
ENAH2C5584F2
Enamine
lithium(1+) ion 5-(benzyloxy)pyridine-2-sulfinate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
255.22
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
lithium 5-(benzyloxy)pyridine-2-sulfinate
Inchi Code
1S/C12H11NO3S.Li/c14-17(15)12-7-6-11(8-13-12)16-9-10-4-2-1-3-5-10;/h1-8H,9H2,(H,14,15);/q;+1/p-1
Clave InChI
KOUOBVBIDNYUTB-UHFFFAOYSA-M
temp. de almacenamiento
-10
Salt Data
[Li+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6486702
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6486702
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)